Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluoroacétate de phényle ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAT0741-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAT0741-25G
Trifluoroacétate de phényle ≥96.0% (par GC)
Trifluoroacétate de phényle


Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point de fusion: –8,5 °C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00039232
Numéro CAS: 500-73-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/80/28994880.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific gravity (20/20) 1.2780 to 1.2880
Refractive index n20/D 1.4220 to 1.4250

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité