2,2,2-Trifluoroéthylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethylamine
T1169-25G T1169-5G
TCIAT1169-25GEA 55 EUR InStock
TCIAT1169-25G TCIAT1169-5G
2,2,2-Trifluoroéthylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2,2,2-Trifluoroéthylamine
Formule: C₂H₄F₃N
MW: 99,06 g/mol
Point d'ébullition: 37°C
Densité: 1,2452 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: -17°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008132
Numéro CAS: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0b9308d9836453c02f0cd7b31d9b540ea1fd4ce&vid=b0b9308d9836453c02f0cd7b31d9b540ea1fd4ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité