Anhydride trifluoroacetique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trifluoracetic anhydride, TFAA
T0433-20ML T0433-400ML T0433-100ML
TCIAT0433-20MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAT0433-20ML TCIAT0433-400ML TCIAT0433-100ML
Anhydride trifluoroacetique ≥98.0% (par GC)
Anhydride trifluoroacetique
Formule: C₄F₆O₃
MW: 210,03 g/mol
Point d'ébullition: 40°C
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1,487 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000416
Numéro CAS: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
ONU: 3265
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=453f87c60a47788082c750b91c7b8b481732e07c&vid=453f87c60a47788082c750b91c7b8b481732e07c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité