Chlorure de trifluorométhanesulfonyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T1027-25G T1027-5G
TCIAT1027-25GEA 180 EUR InStock
TCIAT1027-25G TCIAT1027-5G
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle ≥98.0% (par GC)
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle
Formule: CClF₃O₂S
MW: 168,52 g/mol
Point d'ébullition: 31°C
Densité: 1,583 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007451
Numéro CAS: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61a4804d5cdbd3fb44e1198f62f800c9818f1c42&vid=61a4804d5cdbd3fb44e1198f62f800c9818f1c42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité