Trifluoromethanesulfonate de triisopropylsilyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1588-25GEA 130 EUR InStock
TCIAT1588-25G TCIAT1588-5G
Trifluoromethanesulfonate de triisopropylsilyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate de triisopropylsilyle
Formule: C₁₀H₂₁F₃O₃SSi
MW: 306,42 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00009913
Numéro CAS: 80522-42-5
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/95/28995595.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité