Trifluoromethanesulfonate de triéthylsilyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1689-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAT1689-5G TCIAT1689-25G
Trifluoromethanesulfonate de triéthylsilyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate de triéthylsilyle
Formule: C₇H₁₅F₃O₃SSi
MW: 264,34 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Point d'éclair: 72°C
Numéro CAS: 79271-56-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/75/28995675.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité