Trifluoromethanesulfonate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1191-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAT1191-5G TCIAT1191-25G
Trifluoromethanesulfonate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Trifluoromethanesulfonate d'éthyle
Formule: C₃H₅F₃O₃S
MW: 178,13 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00000410
Numéro CAS: 425-75-2
ONU: 2924
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/40/28995240.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité