Trifluoromethanesulfonate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2029-25G T2029-5G
TCIAT2029-25GEA 129 EUR InStock
TCIAT2029-25G TCIAT2029-5G
Trifluoromethanesulfonate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Trifluoromethanesulfonate de méthyle
Formule: C₂H₃F₃O₃S
MW: 164,11 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38°C
Numéro MDL: MFCD00000409
Numéro CAS: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf9d2988df2e517b74c5ea5ff0f7f6fcd3ef9775&vid=bf9d2988df2e517b74c5ea5ff0f7f6fcd3ef9775&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité