Anhydride trifluoromethanesulfonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT1100-250GEA 575 EUR InStock
TCIAT1100-250G TCIAT1100-10G TCIAT1100-25G
Anhydride trifluoromethanesulfonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Anhydride trifluoromethanesulfonique
Formule: C₂F₆O₅S₂
MW: 282,14 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Numéro MDL: MFCD00000408
Numéro CAS: 358-23-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/67/28995167.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité