Acide trifluoromethanesulfonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T0751-10G T0751-25G T0751-250G
TCIAT0751-10GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0751-10G TCIAT0751-25G TCIAT0751-250G
Acide trifluoromethanesulfonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide trifluoromethanesulfonique
Formule: CHF₃O₃S
Point d'ébullition: 162°C
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007514
Numéro CAS: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
ONU: 3265
ADR: 8,I
Merck Index: 14,09676
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c355072cd2c6a496338cceb4061733875d69a856&vid=c355072cd2c6a496338cceb4061733875d69a856&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Refractive index n20/D 1.3260 to 1.3310
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité