Iodoacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0419-25G I0419-5G
TCIAI0419-25GEA 591 EUR InStock
TCIAI0419-25G TCIAI0419-5G
Iodoacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Iodoacétonitrile
Formule: C₂H₂IN
Point d'ébullition: 78°C
Densité: 2,3065 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00001886
Numéro CAS: 624-75-9
EINECS: 210-860-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2321770da49126d379a01a2f3d094a42d0459bb0&vid=2321770da49126d379a01a2f3d094a42d0459bb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité