N,N-Diméthyléthylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D0719-25ML D0719-500ML D0719-100ML
TCIAD0719-25MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAD0719-25ML TCIAD0719-500ML TCIAD0719-100ML
N,N-Diméthyléthylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diméthyléthylenediamine
Formule: C₄H₁₂N₂
Point d'ébullition: 107°C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 18°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008175
Numéro CAS: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df54a1e81bb6d39f938c29d5703ffc56188721db&vid=df54a1e81bb6d39f938c29d5703ffc56188721db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité