2-(2-Aminoéthoxy)éthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0301-25ML A0301-500ML
TCIAA0301-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0301-25ML TCIAA0301-500ML
2-(2-Aminoéthoxy)éthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(2-Aminoéthoxy)éthanol
Formule: C₄H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 223°C
Point de fusion: –11 °C
Densité: 1,0966 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008181
Numéro CAS: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
ONU: 3055
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9323e5c81bef779021a841cb525d19e6b991c18&vid=c9323e5c81bef779021a841cb525d19e6b991c18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité