1,3-Diaminopropane-2-ol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diaminopropan-2-ol
H0497-25G H0497-5G
TCIAH0497-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAH0497-25G TCIAH0497-5G
1,3-Diaminopropane-2-ol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Diamino-2-propanol
Formule: C₃H₁₀N₂O
MW: 90,13 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Point de fusion: 42°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008142
Numéro CAS: 616-29-5
EINECS: 210-474-2
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=652a17f787ee7676b747d15c038de2ce3acbaa7e&vid=652a17f787ee7676b747d15c038de2ce3acbaa7e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité