2-(2-Aminoéthylamino)éthanol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, AEEA
A0299-500ML A0299-25ML
TCIAA0299-500MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAA0299-500ML TCIAA0299-25ML
2-(2-Aminoéthylamino)éthanol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
2-(2-Aminoéthylamino)éthanol
Formule: C₄H₁₂N₂O
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –28 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 125°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008170
Numéro CAS: 111-41-1
EINECS: 203-867-5
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1120f1c6997fef1fd69a4bfc045c3481d9a040f1&vid=1120f1c6997fef1fd69a4bfc045c3481d9a040f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité