2-Éthylaminoéthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Ethyl-2-aminoethanol, N-Ethyl-2-ethanolamin, 2-(Ethylamino)ethan-1-ol
E0057-25ML E0057-500ML E0057-100ML
TCIAE0057-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0057-25ML TCIAE0057-500ML TCIAE0057-100ML
2-Éthylaminoéthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Éthylaminoéthanol
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 169°C
Point de fusion: –9 °C
Densité: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002841
Numéro CAS: 110-73-6
EINECS: 203-797-5
ONU: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d2dc9519fd780b6d978402c2f1a855fea2f4880&vid=6d2dc9519fd780b6d978402c2f1a855fea2f4880&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité