2-Méthylaminoéthanol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Methyl-2-ethanolamin, N-Methyl-2-aminoethanol, 2-(Methylamino)ethanol
M0144-25ML M0144-500ML
TCIAM0144-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0144-25ML TCIAM0144-500ML
2-Méthylaminoéthanol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthylaminoéthanol
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Point de fusion: –5°C
Densité: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002839
Numéro CAS: 109-83-1
EINECS: 203-710-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 14,06015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3b32436b246d3f0630055ea17f1d37b2d8912d&vid=db3b32436b246d3f0630055ea17f1d37b2d8912d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité