2-Nitroéthanol ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0368-25G N0368-5G
TCIAN0368-25GEA 242 EUR InStock
TCIAN0368-25G TCIAN0368-5G
2-Nitroéthanol ≥93.0% (par GC)
2-Nitroéthanol
Formule: C₂H₅NO₃
MW: 91,07 g/mol
Point d'ébullition: 197°C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007405
Numéro CAS: 625-48-9
EINECS: 210-895-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee09796a92078c3c675a054870c8cc69cf9553eb&vid=ee09796a92078c3c675a054870c8cc69cf9553eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité