Anhydride hexanoïque ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0021-25ML C0021-500ML
TCIAC0021-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0021-25ML TCIAC0021-500ML
Anhydride hexanoïque ≥96.0% (par GC)
Anhydride hexanoïque
Formule: C₁₂H₂₂O₃
Point d'ébullition: 244°C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 128°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009509
Numéro CAS: 2051-49-2
EINECS: 218-121-4
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26a32ba9b474fab5672de77b1c6f74b4a32c7693&vid=26a32ba9b474fab5672de77b1c6f74b4a32c7693&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité