1,12-Dodécanediol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0969-25G D0969-500G D0969-100G
TCIAD0969-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAD0969-25G TCIAD0969-500G TCIAD0969-100G
1,12-Dodécanediol ≥99.0% (par GC)
1,12-Dodécanediol
Formule: C₁₂H₂₆O₂
Point d'ébullition: 189°C
Point de fusion: 78…79 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004755
Numéro CAS: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f90903abbae6e295b346465f214a3e42083424f&vid=0f90903abbae6e295b346465f214a3e42083424f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité