Chlorure de butane-1-sulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B0866-25G B0866-500G
TCIAB0866-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB0866-25G TCIAB0866-500G
Chlorure de butane-1-sulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de butane-1-sulfonyle
Formule: C₄H₉ClO₂S
MW: 156,63 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1,2404 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00007464
Numéro CAS: 2386-60-9
EINECS: 219-204-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e22c4c8f5c27453d18463c6cff08ecbefebed39&vid=5e22c4c8f5c27453d18463c6cff08ecbefebed39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité