Méthanesulfonate de potassium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
M0550-100G M0550-25G
TCIAM0550-100GEA 157 EUR InStock
TCIAM0550-100G TCIAM0550-25G
Méthanesulfonate de potassium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Méthanesulfonate de potassium
Formule: CH₃KO₃S
Numéro MDL: MFCD00070544
Numéro CAS: 2386-56-3
EINECS: 219-202-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ce91be3a01afea41566bf07cd032dd8b9c62634&vid=9ce91be3a01afea41566bf07cd032dd8b9c62634&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité