Méthanesulfonate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methanesulphonic acid sodium salt
S0518-25G S0518-500G
TCIAS0518-25GEA 33 EUR InStock
TCIAS0518-25G TCIAS0518-500G
Méthanesulfonate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Méthanesulfonate de sodium
Formule: CH₃NaO₃S
MW: 118.09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064389
Numéro CAS: 2386-57-4
EINECS: 219-203-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2383cc654c8e884067f1d5998cf17055e3e6612e&vid=2383cc654c8e884067f1d5998cf17055e3e6612e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité