Pivalaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 2,2-Diméthylpropanal
TCIAP0847-5MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAP0847-5ML
Pivalaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Pivalaldéhyde
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Point de fusion: 6 °C
Point d'éclair: 20°C
Numéro MDL: MFCD00006962
Numéro CAS: 630-19-3
ONU: 1989
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/18/28991518.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité