Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2-éthylhexanoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

E0336-25ML E0336-500ML
TCIAE0336-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0336-25ML TCIAE0336-500ML
Chlorure de 2-éthylhexanoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-éthylhexanoyle


Formule: C₈H₁₅ClO
Point d'ébullition: 101°C
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000718
Numéro CAS: 760-67-8
EINECS: 212-081-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ad09bb514813a504d2d357d0afc9c5ca1d58928&vid=9ad09bb514813a504d2d357d0afc9c5ca1d58928&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité