Anhydride triméthylacetique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethylacetic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
P1414-25ML P1414-250ML
TCIAP1414-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAP1414-25ML TCIAP1414-250ML
Anhydride triméthylacetique ≥98.0% (par GC)
Anhydride triméthylacetique
Formule: C₁₀H₁₈O₃
MW: 186,25 g/mol
Point d'ébullition: 193 °C (1013 hPa)
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008842
Numéro CAS: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f90ab3baa6f4edc490da29b6673f25d2fa54d2e&vid=3f90ab3baa6f4edc490da29b6673f25d2fa54d2e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité