Pivalamide ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Trimethylacetamide, 2,2,2-Trimethylacetamide
P0819-25G P0819-500G P0819-100G
TCIAP0819-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAP0819-25G TCIAP0819-500G TCIAP0819-100G
Pivalamide ≥98.0% (par GC, azote total)
Pivalamide
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Point d'ébullition: 212°C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008011
Numéro CAS: 754-10-9
EINECS: 212-043-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57a20f6ca7944adc3bcd88f95b204338c6f33dc4&vid=57a20f6ca7944adc3bcd88f95b204338c6f33dc4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 156.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparenc
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité