Acide pivalique ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0461-25G P0461-400G P0461-100G
TCIAP0461-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0461-25G TCIAP0461-400G TCIAP0461-100G
Acide pivalique ≥99.0% (par GC)
Acide pivalique
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 640 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004194
Numéro CAS: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,07511
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11b4ebfd064035db1129782e4e709826f039a82a&vid=11b4ebfd064035db1129782e4e709826f039a82a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Freezing point 32.0 to 36.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité