Acide 2,2-diméthylsuccinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,4-butanedioic acid, α,α-Dimethylsuccinic acid
D2184-25G D2184-5G
TCIAD2184-25GEA 124 EUR InStock
TCIAD2184-25G TCIAD2184-5G
Acide 2,2-diméthylsuccinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,2-diméthylsuccinique
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 143 °C
Densité: 1,323 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004196
Numéro CAS: 597-43-3
EINECS: 209-899-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5bd786bbc6471c554b9fe5d30de30b40d0b8cca&vid=d5bd786bbc6471c554b9fe5d30de30b40d0b8cca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 143.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité