Chloroformiate de 4-nitrophényle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C1400-25G C1400-250G
TCIAC1400-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAC1400-25G TCIAC1400-250G
Chloroformiate de 4-nitrophényle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chloroformiate de 4-nitrophényle
Formule: C₇H₄ClNO₄
Point d'ébullition: 162°C
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007321
Numéro CAS: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
ONU: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0f7d0744f4e5658edd2abb85c12bedb101ab2b0&vid=f0f7d0744f4e5658edd2abb85c12bedb101ab2b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité