10-Undécène-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Undécène-1-ol
TCIAU0047-500MLEA 251 EUR InStock
TCIAU0047-500ML TCIAU0047-25ML
10-Undécène-1-ol ≥98.0% (par GC)
10-Undécène-1-ol
Formule: C₁₁H₂₂O
MW: 170,3 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Point de fusion: –1 °C
Point d'éclair: 125°C
Numéro MDL: MFCD00004750
Numéro CAS: 112-43-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/08/28997208.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité