cis-2-Hexène-1-ol ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0751-25MLEA 259 EUR InStock
TCIAH0751-25ML
cis-2-Hexène-1-ol ≥93.0% (par GC)
cis-2-Hexène-1-ol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00063209
Numéro CAS: 928-94-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/85/28970785.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité