cis-3-Hexène-1-ol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: cis-Hex-3-en-1-ol
H0124-25ML H0124-100ML
TCIAH0124-25MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAH0124-25ML TCIAH0124-100ML
cis-3-Hexène-1-ol ≥97.0% (par GC)
cis-3-Hexène-1-ol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063217
Numéro CAS: 928-96-1
EINECS: 213-192-8
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04719
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97f2310e62aa9c67cfb213631123497393f3b37f&vid=97f2310e62aa9c67cfb213631123497393f3b37f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité