cis-4-Hexène-1-ol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH0754-10MLEA 59.4 EUR InStock
TCIAH0754-10ML
cis-4-Hexène-1-ol ≥95.0% (par GC)
cis-4-Hexène-1-ol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00148974
Numéro CAS: 928-91-6
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/88/28970788.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité