cis-4-Heptène-1-ol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0833-25ML H0833-5ML
TCIAH0833-25MLEA 183 EUR InStock
TCIAH0833-25ML TCIAH0833-5ML
cis-4-Heptène-1-ol ≥95.0% (par GC)
cis-4-Heptène-1-ol
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00015575
Numéro CAS: 6191-71-5
EINECS: 228-238-2
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14976ee21d256e02f227a3b6ddf3e10984d63a9c&vid=14976ee21d256e02f227a3b6ddf3e10984d63a9c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité