trans-2-Heptène-1-ol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0682-25ML H0682-5ML
TCIAH0682-25MLEA 209 EUR InStock
TCIAH0682-25ML TCIAH0682-5ML
trans-2-Heptène-1-ol ≥96.0% (par GC)
trans-2-Heptène-1-ol
Formule: C₇H₁₄O
Point d'ébullition: 75°C
Densité: 0,8516 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00014056
Numéro CAS: 33467-76-4
EINECS: 251-534-8
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd5207bd3cca29b66f0f4af6d604943701a4e273&vid=bd5207bd3cca29b66f0f4af6d604943701a4e273&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité