trans-2-Octène-1-ol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Trans-2-octen-1-ol, trans-2-Octen-1-ol, trans-Oct-2-en-1-ol
O0247-10ML O0247-100ML
TCIAO0247-10MLEA 67.1 EUR InStock
TCIAO0247-10ML TCIAO0247-100ML
trans-2-Octène-1-ol ≥95.0% (par GC)
trans-2-Octène-1-ol
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00014057
Numéro CAS: 18409-17-1
EINECS: 242-288-2
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d22231d2f68c12004a644b45a1b804fc582eefe2&vid=d22231d2f68c12004a644b45a1b804fc582eefe2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité