cis-2-Butene-1,4-diol ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Z)-But-2-ene-1,4-diol, (Z)-2-Butene-1,4-diol
B0693-25G B0693-500G
TCIAB0693-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0693-25G TCIAB0693-500G
cis-2-Butene-1,4-diol ≥94.0% (par GC)
cis-2-Butene-1,4-diol
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Point de fusion: 7°C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 128°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002924
Numéro CAS: 6117-80-2
EINECS: 228-085-1
Merck Index: 12,02390
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c83432befd8301982f77fb0ed1e759cc7c70ac2b&vid=c83432befd8301982f77fb0ed1e759cc7c70ac2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité