1-Octadécyne ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
O0128-5ML O0128-1ML
TCIAO0128-5MLEA 126 EUR InStock
TCIAO0128-5ML TCIAO0128-1ML
1-Octadécyne ≥95.0% (par GC)
1-Octadécyne
Formule: C₁₈H₃₄
MW: 250,47 g/mol
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28 °C
Densité: 0,8696 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00015088
Numéro CAS: 629-89-0
EINECS: 211-114-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd632c6cf451ec1a410cfe56087c98be90585cf2&vid=bd632c6cf451ec1a410cfe56087c98be90585cf2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité