2-Méthylpipéridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0443-25ML P0443-500ML P0443-100ML
TCIAP0443-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0443-25ML TCIAP0443-500ML TCIAP0443-100ML
2-Méthylpipéridine ≥98.0% (par GC)
2-Méthylpipéridine
Formule: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Point de fusion: –4,6 °C
Densité: 0,842 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 10°C
Numéro MDL: MFCD00005982
Numéro CAS: 109-05-7
EINECS: 203-642-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité