3-Méthylpipéridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0444-25ML P0444-500ML
TCIAP0444-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0444-25ML TCIAP0444-500ML
3-Méthylpipéridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Méthylpipéridine
Formule: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Point de fusion: –24 °C
Densité: 0,8635 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 8°C
Numéro MDL: MFCD00005994
Numéro CAS: 626-56-2
EINECS: 210-953-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cedba0150f6121b49a93e9a08be3f8c22ce57dcd&vid=cedba0150f6121b49a93e9a08be3f8c22ce57dcd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité