2-Bromobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromobenzoate
B0555-25G B0555-250G
TCIAB0555-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB0555-25G TCIAB0555-250G
2-Bromobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2-Bromobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point d'ébullition: 253°C
Densité: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016328
Numéro CAS: 610-94-6
EINECS: 210-241-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a64696601f0cbdc4eb54affdc4ff08115080370&vid=0a64696601f0cbdc4eb54affdc4ff08115080370&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité