3-Bromobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
B1808-25G B1808-5G
TCIAB1808-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAB1808-25G TCIAB1808-5G
3-Bromobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
3-Bromobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 261°C
Densité: 1,4308 g/cm³ (18.9 °C)
Numéro MDL: MFCD00013529
Numéro CAS: 24398-88-7
EINECS: 246-223-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a03ff471ddc4b77b0266c8f621fa793c6081220b&vid=a03ff471ddc4b77b0266c8f621fa793c6081220b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité