3-Bromobenzoate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
B0554-25G B0554-5G
TCIAB0554-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAB0554-25G TCIAB0554-5G
3-Bromobenzoate de méthyle ≥99.0% (par GC)
3-Bromobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point d'ébullition: 69 - 70 °C (0,2 -rr)
Point de fusion: 31 °C
Numéro MDL: MFCD00017777
Numéro CAS: 618-89-3
EINECS: 210-569-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e9a914b46b24409ff451b9a5ef964edd060162&vid=c4e9a914b46b24409ff451b9a5ef964edd060162&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité