4-Bromobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 4-bromobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
B0556-10G B0556-25G
TCIAB0556-10GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB0556-10G TCIAB0556-25G
4-Bromobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
4-Bromobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78…81 °C
Densité: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013531
Numéro CAS: 619-42-1
EINECS: 210-596-6
Merck Index: 14,01408
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e132bc55b745cfb83f0bbeb6b60b31d5143281e2&vid=e132bc55b745cfb83f0bbeb6b60b31d5143281e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité