Acide 4-bromo-3,5-diméthoxybenzoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B2838-25G B2838-5G
TCIAB2838-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB2838-25G TCIAB2838-5G
Acide 4-bromo-3,5-diméthoxybenzoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-bromo-3,5-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₉BrO₄
MW: 261,07 g/mol
Point de fusion: 252°C
Numéro MDL: MFCD01632140
Numéro CAS: 56518-42-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbed726014d949dd8b32e74118c601752a175f45&vid=dbed726014d949dd8b32e74118c601752a175f45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité