Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxyde de 2-bromoéthyle et de phényle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: (2-Bromoéthoxy)-benzèneβ-Bromophénétole

TCIAB0931-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAB0931-25G
Oxyde de 2-bromoéthyle et de phényle ≥97.0% (par GC)
Oxyde de 2-bromoéthyle et de phényle


Formule: BrCH₂CH₂OC₆H₅
MW: 201,06 g/mol
Point de fusion: 28…32 °C
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00000234
Numéro CAS: 589-10-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/28/11/28932811.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité