3-Bromophénétole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Bromophenyl ethyl ether, 1-Bromo-3-ethoxybenzene
B2062-25G B2062-5G
TCIAB2062-25GEA 101 EUR InStock
TCIAB2062-25G TCIAB2062-5G
3-Bromophénétole ≥98.0% (par GC)
3-Bromophénétole
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 231°C
Point d'éclair: 83°C
Numéro MDL: MFCD00274287
Numéro CAS: 2655-84-7
EINECS: 220-186-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=205ccb40a97433d4902e12c573554c0a90b3aa36&vid=205ccb40a97433d4902e12c573554c0a90b3aa36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité