1-Bromo-3,5-diméthoxybenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3848-25G B3848-5G
TCIAB3848-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAB3848-25G TCIAB3848-5G
1-Bromo-3,5-diméthoxybenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3,5-diméthoxybenzène
Formule: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD06200685
Numéro CAS: 20469-65-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b2a50fcb38a45604ca8d3b494642325f9a47815&vid=8b2a50fcb38a45604ca8d3b494642325f9a47815&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité