Chlorure de 2-bromobenzènesulfonyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B2702-25G B2702-5G
TCIAB2702-25GEA 204 EUR InStock
TCIAB2702-25G TCIAB2702-5G
Chlorure de 2-bromobenzènesulfonyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-bromobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄BrClO₂S
MW: 255,52 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Point de fusion: 51 °C
Numéro MDL: MFCD00051971
Numéro CAS: 2905-25-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=850ad0c78ad90135ceb3e54b423d9615f0d54fa2&vid=850ad0c78ad90135ceb3e54b423d9615f0d54fa2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité